Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termohygrometre med kalibrering
Artikelnummer. 17367649 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
14 x 2,5 x 8,3 cm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17367649 14 x 2,5 x 8,3 cm
1 options
Artikelnummer. 17367649 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 9876716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 DKK
    2110.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 584.55 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
De Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termohygrometer med kalibrering giver dig mulighed for sikkert at sikre indsamlet information— data kan ikke overskrives eller ændres.
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium.
  • Gem op til 30 unikke alarmhændelser.
  • Smart-Alarm™ med visuel/hørbar alarm fortsætter med at advare, selvom enheden vender tilbage til ikke-alarme forhold.
  • Justerbar samplingshastighed— fra 1 min. til 12 timer. på 1 min. trin.
  • Kan uploade en USB downloadet fil og gemme på en TraceableLIVE™ cloud-konto.
Tekniske data
Type Termohygrometer
Fugtighedsområde 0 til 95 %
Opløsning 0.1
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Temperatur nøjagtighed ±0,4 °C
Oversigt Traceable™ Memory-Loc™ Termohygrometer med kalibrering
Hukommelse 688.086 Aflæsninger
Dimensioner (L x B x H) 14 x 2,5 x 8,3 cm