Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ LN2 Excursion-Trac™ Datalogging termometer
Artikelnummer. 15893815
Inkluderer:
1 sonde i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15893815
Brand: Fisherbrand™ 9368081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flydende nitrogen USB datalogging termometer med brugerdefinerede tidsintervaller.
Flydende nitrogen temperaturmonitor
  • Hukommelseskapacitet på 525.500 temperaturobservationer
  • 4 kalibreringspunkter (-196 °C, -80 °C, 0 C °og 100 °C)
  • Område: -200 °C til 105 °C (-328 °F til 221 °F)
  • Nøjagtighed af± °0,25 C over hele temperaturområdet
  • Opløsning på .01°
  • Overvåger aflæsninger for enhver tidsperiode
Hi/Lo-alarmer og tid/dato-stempler Alarmsporingsfunktionen gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen, der angiver, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde. Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter. Data for op til 10 forskellige alarmhændelser kan hentes med den seneste hændelse, der kan ses på displayet. Smart-Alarm™ signaler uden for rækkevidde Når en tilstand uden for rækkevidde registreres, vil Smart-Alarm™ udløser. Smart-Alarm™ har visuelle og hørbare indikatorer, der signalerer kontinuerligt, indtil de bekræftes, selvom parameteren vender tilbage til ikke-alarmområdet. USB dataoverførsel Denne flydende nitrogen temperaturmonitor gør det muligt at overføre registrerede data i et CSV-format fra termometeret til PC/Mac med en USB flashdrev (medfølger ikke). Specifik software er ikke nødvendig til dette termometer, og data kan slettes fra hukommelsen. Hver enhed har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme placering. Datalogging Funktioner Overvåg aflæsninger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode med rullende datalog. Brugerdefineret dataloggingsinterval på én observation/minut til én observation/24 timer. Hukommelseskapacitet bevarer et års optagede data ved brug af 1 minuts intervaller og længere ved brug af større intervaller. Meget nøjagtigt og pålideligt Termometer med høj nøjagtighed har et temperaturområde på– 200 til °105 C og opløsning på 0,01 og bevarer en nøjagtighed på± °0,25 C over hele temperaturområdet. Traceable™ Certifikat Multi-point kalibrering på en individuelt nummereret Traceable™ Certifikat, der sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse. Slagfast, kemikalie-resistent ABS plastikkasse er 2-3/4 x 4-1/4 x 3/4 tommer. Vægten er 5 ounce. Leveres: Rustfri stålsonde(r), stativ, Velcro™ , magnetstrimler, vægbeslag, Traceable™ Certifikat og batterier.
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type LCD
Datahukommelse 525.600 Læsninger
Kalibrering Kalibreret ved -196, -80, 0 og 100 °C
Alarmtyper Høj/Lav, Uden for rækkevidde
Softwaretype TraceableLIVE
Batteritype 2 AAA
Inkluderer 1 sonde i rustfrit stål
Interface USB
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Opløsning 0.01
Temperaturområde (engelsk) -328 °F til +221 °F
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +105 °C