Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stopure
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
196.00 DKK - 705.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Digitalt stopur |
---|---|
Tidsområde | 24 hr. |
Alarmer | Hørbar |
Nøjagtighed | 0.01% |
Opløsning | 0,01 sek. |
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11506893
|
Fisherbrand™
90024-09 |
Solopgang Gul |
209.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11526893
|
Fisherbrand™
90024-10 |
Forest Green | ||||||||
11546893
|
Fisherbrand™
90024-12 |
Grå | ||||||||
11596883
|
Fisherbrand™
90024-08 |
Red | ||||||||
11536893
|
Fisherbrand™
90024-11 |
Blomme Lilla |
209.00 DKK
Pakke med 3 |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11729815
|
Fisherbrand™
90024-07 |
Assorted | ||||||||
11759815
|
Fisherbrand™
1332 |
Blue | Ikke relevant | |||||||
Beskrivelse
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
- Timerområde: 24 timer med 0,01 sekunds opløsning i de første 30 minutter, 1 sekund derefter; 0,01 % nøjagtighed
- Single-action, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing
- Alarm på dagen
- Taktil-følelse, hørbart 'klik' giver en positiv handling
- 0,64 cm (0,25 tommer) høje LCD-cifre
- Dimensioner (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tommer)
- Vægt: 1 oz. (28,4 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Digitalt stopur | |
Hørbar | |
0,01 sek. | |
5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tommer) | |
5.1 cm | |
5.7 cm | |
0,25 tommer | |
0.64 cm | |
0.028 kg | |
Enkel handling, timeout, kumulativ split og kontinuerlig timing, tidspunkt på dagen alarm, taktil fornemmelse, ''klik''-kontakter med en lydindikator giver en positiv handling |
24 hr. | |
0.01% | |
LCD | |
2 tommer | |
2,24 tommer. | |
2,24 tommer. | |
5.7 cm | |
1 oz. | |
2 års ''always on'' batteri, breakaway, nem sikkerhedsudløsningssnor og nøgleringskarabin | |
ISO 17025, A2LA, NIST |