Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stopure
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blomme Lilla
Blå
Diverse
Grå
Rød
Skovgrøn
Solopgang Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Beskrivelse
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
- Timer range: 24 hour with 0.01 second resolution for the first 30 minutes, 1 second after that; 0.01% accuracy
- Single-action, time-out, cumulative-split, and continuous timing
- Time-of-day alarm
- Tactile-feel, audible 'click' provides a positive action
- 0.64 cm (0.25 in.) high LCD digits
- Dimensions (L x W x H): 5.1 x 5.7 x 1.3 cm (2 x 2.25 x 0.5 in.)
- Weight: 1 oz. (28.4 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital Stopwatch |
| Tidsområde | 24 hr. |
| Alarmer | Audible |
| Nøjagtighed | 0.01% |
| Opløsning | 0.01 sec. |
| Vise | LCD |
| Farve | Diverse |
| Dimensioner (L x B x H) | 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.) |
| Længde (engelsk) | 2 in. |
| Længde (metrisk) | 5.1 cm |
| Vis mere |