Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stopure
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Assorted
Blomme Lilla
Blue
Forest Green
Grå
Red
Solopgang Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Beskrivelse
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
- Timerområde: 24 timer med 0,01 sekunds opløsning i de første 30 minutter, 1 sekund derefter; 0,01 % nøjagtighed
- Single-action, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing
- Alarm på dagen
- Taktil-følelse, hørbart 'klik' giver en positiv handling
- 0,64 cm (0,25 tommer) høje LCD-cifre
- Dimensioner (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tommer)
- Vægt: 1 oz. (28,4 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digitalt stopur |
| Tidsområde | 24 hr. |
| Alarmer | Hørbar |
| Nøjagtighed | 0.01% |
| Opløsning | 0,01 sek. |
| Vise | LCD |
| Farve | Grå |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tommer) |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5.1 cm |
| Vis mere |