Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stopure
Artikelnummer. 11536893 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blomme Lilla
Blå
Diverse
Grå
Rød
Skovgrøn
Solopgang Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11536893 Blomme Lilla Pakke med 3
11506893 Solopgang Gul Pakke med 3
11526893 Skovgrøn Pakke med 3
11546893 Grå Pakke med 3
11596883 Rød Pakke med 3
11729815 Diverse Pakke med 6
11759815 Blå Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11536893
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
  • Timerområde: 24 timer med 0,01 sekunds opløsning i de første 30 minutter, 1 sekund derefter; 0,01 % nøjagtighed
  • Single-action, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing
  • Alarm på dagen
  • Taktil-følelse, hørbart 'klik' giver en positiv handling
  • 0,64 cm (0,25 tommer) høje LCD-cifre
  • Dimensioner (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tommer)
  • Vægt: 1 oz. (28,4 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.01%
Opløsning 0,01 sek.
Vise LCD
Farve Blomme Lilla
Dimensioner (L x B x H) 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tommer)
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2,24 tommer.
Bredde (metrisk) 5.7 cm
Højde (engelsk) 2,24 tommer.
Højde (engelsk) Display 0,25 tommer
Højde (metrisk) 5.7 cm
Højde (metrisk) skærm 0.64 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderer 2 års ''always on'' batteri, breakaway, nem sikkerhedsudløsningssnor og nøgleringskarabin
Til brug med (applikation) Enkel handling, timeout, kumulativ split og kontinuerlig timing, tidspunkt på dagen alarm, taktil fornemmelse, ''klik''-kontakter med en lydindikator giver en positiv handling
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST