Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stopure
Artikelnummer. 11526893 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blomme Lilla
Blå
Diverse
Grå
Rød
Skovgrøn
Solopgang Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 11526893
Digitale stopure med valg af seks gennemskinnelige —farver farvekode til en specifik test eller instrument. Sporbart Kalejdoskop stopur viser klokkeslæt i time, minut og sekund, AM/PM, dato og ugedag.
  • Timer range: 24 hour with 0.01 second resolution for the first 30 minutes, 1 second after that; 0.01% accuracy
  • Single-action, time-out, cumulative-split, and continuous timing
  • Time-of-day alarm
  • Tactile-feel, audible 'click' provides a positive action
  • 0.64 cm (0.25 in.) high LCD digits
  • Dimensions (L x W x H): 5.1 x 5.7 x 1.3 cm (2 x 2.25 x 0.5 in.)
  • Weight: 1 oz. (28.4 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Digital Stopwatch
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Audible
Nøjagtighed 0.01%
Opløsning 0.01 sec.
Vise LCD
Farve Skovgrøn
Dimensioner (L x B x H) 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.)
Længde (engelsk) 2 in.
Længde (metrisk) 5.1 cm
Bredde (engelsk) 2.24 in.
Bredde (metrisk) 5.7 cm
Højde (engelsk) 2.24 in.
Højde (engelsk) Display 0.25 in.
Højde (metrisk) 5.7 cm
Højde (metrisk) skærm 0.64 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderer 2 Year 'always on' battery, breakaway, easy safety release lanyard and keychain carabiner
Til brug med (applikation) Single action, time out, cumulative split and continuous timing, time of day alarm, tactile feel, 'click' switches with a sound indicator provide a positive action
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST