Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Fire-kanals timer
Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Beskrivelse
- Ergonomisk design giver optimal synsvinkel, nem brug og øget stabilitet på bænken
- Antimikrobiel beskyttelse er indbygget for et renere, mere hygiejnisk produkt
- Store, taktile knapper er nemme at bruge, når du har handsker på
- Denne timer træder i takt med 4 kanaler for at tidsindstille flere hændelser på én gang og standard digital urfunktion
- Oprethold overholdelse: inkluderer NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
- Gentagne eller tilbagevendende opgaver er hurtige og nemme med indbygget hukommelsesfunktion, der vender tilbage til tidligere programmeret nedtællingstid
- Gå aldrig glip af dit signal med ekstra høje alarmer, der lyder i 1 helt minut
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 4-kanals timer |
| Tidsområde | 99 timer. 59 min. 59 sek. |
| Alarmer | Hørbar |
| Nøjagtighed | 0.0001 |
| Opløsning | 1 sek. |
| Vise | LCD |
| Retning | Op eller ned |
| Antal kanaler | 4 |
| Batteritype | 1,5 V knapcelle |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Vis mere |