Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Ultra-lav temperatur USB Datalogging Køle-/frysetermometer
Artikelnummer. p-8015413 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Excursion-Trac, 1 sonde
Excursion-Trac, 2 sonder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15560765
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Thermometer, AC adapter, Stainless-Steel Probe w/ platinum RTD sensor.
Traceable™ Datalogging Termometer med brugerdefinerede tidsintervaller.
Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging termometre er ideelle til overvågning af temperaturer i køleskabe, frysere, vandbade, varmeblokke og inkubatorer. Med brugerdefinerede tidsintervaller.Højpræcisionstermometer har et temperaturområde på -90 til +105 C °og opløsning på 0,01 og bevarer en nøjagtighed på± 0,25 °C over hele temperaturområdet.
  • Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
  • Opfylder nuværende CDC-krav til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Rullende hukommelsesstruktur, opretholder de seneste 525.600 temperaturobservationer
  • Hukommelsen kan ryddes på enheden efter download af data til USB stok
  • Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer: Lavt batteri, fuld hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
  • Sporbar til NIST for nøjagtighed
  • Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
  • Datalogging Kapacitet: 525.600 temperaturobservationer
  • Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
  • Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
  • Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
  • Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
  • Ny funktion gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc eller Mac™ ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
  • Der kræves ingen software til computergrænsefladen
  • Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
Datalogningsfunktioner
  • Overvåg aflæsninger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode med rullende datalog
  • Brugerdefineret datalogningsinterval på én observation/minut til én observation/24 timer
  • Hukommelseskapaciteten bevarer et års optagede data ved brug af et minuts intervaller og længere ved brug af større intervaller
Flaskesondefunktioner
  • Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
  • Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
  • Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
Bemærk: Batterier er designet til strømback-up og holder i 7 dage. Denne enhed leveres som standard med en AC strømadapter, som anbefales til standardbrug.
  • Temperaturområde: -90 °C til 105 °C (-130 F °til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,01°
  • Nøjagtighed:± 0,2 °C
  • Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °og 100 °C
  • Varenummer 15-079-624 inkluderer 1 316 rustfri stålsonde med platin RTD-sensor
  • Varenummer 15-079-625 inkluderer 2 316 rustfri stålsonder med platin RTD-sensorer
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type LCD
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment
Softwaretype TraceableLIVE
Batterilevetid 7 dage
Inkluderer Termometer, AC adapter, sonde i rustfrit stål m/ platin RTD-sensor. (Flaskeprober sælges separat.)
Interface USB
Model- Excursion-Trac, 1 sonde
Sensortyper Platinum RTD, temperaturbufret flaskesensor
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C
Rækkevidde -90 °C til +105 °C (-130 °F til +221 °F)
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) -130 °F til +221 °F
Temperaturområde (metrisk) -90 °C til +105 °C