Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål og 0,25 tommer. LCD skærm
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Traceable™ Digitalt termometer bruges til at måle temperaturen på gasser, fødevarer og halvfaste stoffer.
- Modeller med kort stilk piercing er ideelle til at have med i lommen
- Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
- Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
- Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
- Kan spores til standarder leveret af NIST
- Vandtætte termometre (se model 14-648-43, -44) er ideelle til våde laboratorier, opvaskeområder og feltbrug
- 0,375 tommer LCD-skærmtermometre tilgængelige (se Kat. nr. 14-648-47); fås også med beskyttelsesskærme (se Kat. nr. 06-664-32 og 06-664-30)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dybde (engelsk) | 0,5 tommer |
| Dybde (metrisk) | 1.27 cm |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,14 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Våde laboratorier, opvaskeområder og stort set alle feltanvendelser |
| Inkluderer | Rustfri stålsonde, sondedæksel og sølvoxidbatteri |
| Længde (engelsk) sonde | 8 tommer |
| Længde (metrisk) | 260 mm |
| Længde (metrisk) sonde | 20.32 cm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |