Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål og 0,25 tommer. LCD skærm
Artikelnummer. 11769725 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,4 °C
±1°C
Model-:
Mad-/piercing-/stænksikkert/dråbesikkert termometer
Nøglekæde termometer
Stødsikkert/vandafvisende termometer
Ultra Food/Vandtæt/Piercing/Dråbesikkert termometer
Ultra stødsikkert/vandafvisende termometer
missing translation for 'unitSize':
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Nøjagtighed Model- missing translation for 'unitSize'
11769725 -50 °C til +280 °C -58 °F til +536 °F ±1°C Mad-/piercing-/stænksikkert/dråbesikkert termometer Hver
11719725 -50 °C til +150 °C -58 °F til +302 °F ±1°C Nøglekæde termometer Hver
11785853 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±1°C Stødsikkert/vandafvisende termometer Hver
11799715 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,4 °C Ultra stødsikkert/vandafvisende termometer Hver
11759725 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,4 °C Ultra Food/Vandtæt/Piercing/Dråbesikkert termometer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 missing translation for 'options'
Product Code. 11769725
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Add to basket
Add to basket
Traceable™ Digitalt termometer bruges til at måle temperaturen på gasser, fødevarer og halvfaste stoffer.
  • Modeller med kort stilk piercing er ideelle til at have med i lommen
  • Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
  • Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
  • Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
  • Kan spores til standarder leveret af NIST
  • Vandtætte termometre (se model 14-648-43, -44) er ideelle til våde laboratorier, opvaskeområder og feltbrug
  • 0,375 tommer LCD-skærmtermometre tilgængelige (se Kat. nr. 14-648-47); fås også med beskyttelsesskærme (se Kat. nr. 06-664-32 og 06-664-30)
Certifications
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Specifications
Certificeringer/compliance IP67-klassificeret; ISO 17025, A2LA, NIST
Dybde (engelsk) 1 tomme
Dybde (metrisk) 2.5 cm
Diameter (engelsk) sonde 0,19 tommer
Til brug med (applikation) Måling af temperatur i jord, kuvetter, reagensglas, fødevarer, inkubatorer og petroleumskulbrinter
Inkluderer Batteri, sonde i rustfrit stål og sporbart certifikat
Længde (engelsk) sonde 8 tommer
Længde (metrisk) 240 mm
Længde (metrisk) sonde 20 cm
Materiale Rustfrit stål
Model- Mad-/piercing-/stænksikkert/dråbesikkert termometer
Vægt (engelsk) 1,25 oz.
Vægt (metrisk) 35 g
Bredde (engelsk) 3,75 tommer.
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 9,5 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 536 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 280 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +536 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +280 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 9.5 cm