Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer med stilk i rustfrit stål og 0,25 tommer. LCD skærm
Artikelnummer. 11719725 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +150 °C
-50 °C til +280 °C
-50 °C til +300 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +302 °F
-58 °F til +536 °F
-58 °F til +572 °F
Nøjagtighed:
±0,4 °C
±1°C
Model-:
Mad-/piercing-/stænksikkert/dråbesikkert termometer
Nøglekæde termometer
Stødsikkert/vandafvisende termometer
Ultra Food/Vandtæt/Piercing/Dråbesikkert termometer
Ultra stødsikkert/vandafvisende termometer
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Nøjagtighed Model- unitSize
11719725 -50 °C til +150 °C -58 °F til +302 °F ±1°C Nøglekæde termometer Hver
11785853 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±1°C Stødsikkert/vandafvisende termometer Hver
11769725 -50 °C til +280 °C -58 °F til +536 °F ±1°C Mad-/piercing-/stænksikkert/dråbesikkert termometer Hver
11799715 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,4 °C Ultra stødsikkert/vandafvisende termometer Hver
11759725 -50 °C til +300 °C -58 °F til +572 °F ±0,4 °C Ultra Food/Vandtæt/Piercing/Dråbesikkert termometer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11719725
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Digitalt termometer bruges til at måle temperaturen på gasser, fødevarer og halvfaste stoffer.
  • Modeller med kort stilk piercing er ideelle til at have med i lommen
  • Længere prober er fremragende til at måle prøvetemperaturer under omrøring i dybe kar eller vandbade
  • Termometre med længere prøvetagningshastigheder gør det muligt at fjerne termometer fra prøven før —aflæsning, ideelt, når displayet er svært at aflæse i måleposition
  • Til brug i kuvetter, jord, inkubatorer, petroleumsprodukter og fødevarer
  • Kan spores til standarder leveret af NIST
  • Vandtætte termometre (se model 14-648-43, -44) er ideelle til våde laboratorier, opvaskeområder og feltbrug
  • 0,375 tommer LCD-skærmtermometre tilgængelige (se Kat. nr. 14-648-47); fås også med beskyttelsesskærme (se Kat. nr. 06-664-32 og 06-664-30)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dybde (engelsk) 0,25 tommer
Dybde (metrisk) 0.63 cm
Diameter (engelsk) sonde 0,75 tommer
Til brug med (applikation) Letlæselig håndholdt, måler temperaturen på gasser, fødevarer og andre halvfaste stoffer
Inkluderer Sonde i rustfrit stål
Længde (engelsk) sonde 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 95 mm
Længde (metrisk) sonde 9.52 cm
Materiale Rustfrit stål
Model- Nøglekæde termometer
Opløsning ±1 °C
Vægt (engelsk) 0,5 oz.
Vægt (metrisk) 10 g
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 302 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +302 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 2 cm