Beskrivelse
- LCD-skærm 20 gange mere læsbar end øjenstrengende pegepinde eller kviksølvniveauer
- Aflæsninger opdateres hvert 10. sekund
- Kør uafbrudt i 1,5 år på et enkelt udskifteligt batteri
- Opløsning, nøjagtighed: 0,10,± °1 C stammelængde: 4,8 tommer. (12 cm)
- Stilk diameter: 0,12 in. (3 mm)
- Skivens diameter: 1,5 tommer. (38 mm)
- Vægt: 1,01 oz. (31 g)
- Område: -58 °F til +572 °F og -50 °C til +300 °C
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) sonde | 4.83 mm |
| Til brug med (applikation) | Jord, kuvetter, reagensglas, fødevarer, inkubatorer, biomedicinske reagenser og petroleumskulbrinter |
| Inkluderer | Beskyttelsesetui, sølvoxidbatteri |
| Længde (engelsk) sonde | 4,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Længde (metrisk) sonde | 12 cm |
| Materiale | Plast |
| Opløsning | 0,1° |
| Vis mere |