Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Datalogging Ethernet-termometre kompatible med TraceableLIVE™ Cloud Service
Artikelnummer. 16526820 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +60 °C
-90 °C til +105 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
16526820 -50 °C til +60 °C
16536820 -90 °C til +105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16526820
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Termometer, der giver dig mulighed for at forblive forbundet til dine kritiske miljøer, uanset hvor du går.
  • Opret forbindelse til dine data via smartphone, tablet eller pc ved hjælp af TraceableLIVE cloud-tjeneste
  • Få pålideligheden, hastigheden og sikkerheden ved hjælp af Ethernet-forbindelse
  • Se aktuelle temperaturforhold hvor som helst– cloud-baseret grænseflade sender e-mail, tekst og push-meddelelser
  • Der kræves ingen software– web, Android™ , Apple™ iOS datasynlighed
  • Få nøjagtige, pålidelige målinger med inkluderet NIST-sporbar kalibrering
Tekniske data
Type Termometer
Kalibrering Kalibreret
Inkluderer En flaskesonde med 10 fod. (3 m) langt kabel, holder med magnetisk bagside, Ethernet-kabel, universal strømadapter og stik med 5 fod. (1,5 m) lang ledning, tre AAA alkaliske batterier og NIST-sporbart kalibreringscertifikat med data
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +60 °C
Længde (metrisk) 6.985 cm
Vægt (metrisk) 0.544 kg