Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Countup Benchtop Timers
Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
10 timer
100 timer
Højde (engelsk) Display:
0,5 tommer
0,75 tommer
Vægt (engelsk):
7 oz.
16 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fisher Scientific™ Traceable™ Countup Benchtop Timers provide single-action timing, time-in/time-out, and cumulative split functions. Handheld with a rugged plastic case.
- Battery is included
- 10-Hour Timer: Cumulative and interval-split functions
Certificeringer
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Benchtop Timer |
| Tidsområde | 10 timer |
| Nøjagtighed | 1e-005 |
| Opløsning | 0.01 sec. |
| Vise | LCD |
| Oversigt | 10-Hour Timer: Cumulative and interval-split functions |
| Batteritype | AA |
| Dimensioner (L x B x H) | 4 x 4.25 x 1.75 in. |
| Højde (engelsk) Display | 0,75 tommer |
| Højde (metrisk) skærm | 1.97 cm |
| Vis mere |