Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Artikelnummer. 12399325 Shop alle Fisherbrand produkter
Ledningsevne:
1 μS
10.000 μS
100 μS
100.000 μS
1000 μS
1413 μS
150.000 μS
200.000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST individuel flasketest
NIST-batchtestet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12399325
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
  • Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing
  • Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart
  • Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater
  • ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Oversigt NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 1.0 mΩ
Emballage Bottle
Koncentration eller sammensætningsnoter NIST individuel flasketest
Sporbarhed til NIST NIST Individual Bottle Tested
Ledningsevne 1 μS
Resistivitet 1,0 mOhm
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certificeringer/compliance ISO 17034
Farve Clear
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 1 x 473 mL (16 oz.)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: n-propanol