Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkter
Ledningsevne:
1 μS
10.000 μS
100 μS
100.000 μS
1000 μS
1413 μS
150.000 μS
200.000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST individuel flasketest
NIST-batchtestet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
- Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
- Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
- Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
- ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Oversigt | NIST Batch Tested, Resistivity: 150000 μ℧ |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | NIST-batchtestet |
| Sporbarhed til NIST | NIST Batch Tested |
| Ledningsevne | 150.000 μS |
| Resistivitet | 150000 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Farve | Klar |
| Vis mere |