Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11784226 Shop alle Fisherbrand produkter
Ledningsevne:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Resistivitet:
0.00001 mOhm
0.0001 mOhm
0.00071 mOhm
0.001 mOhm
0.01 mOhm
0.5 mOhm
1.0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST Batch Tested
NIST Individual Bottle Tested
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11784226
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
  • Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
  • Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
  • Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Oversigt NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ
Emballage Flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter NIST Batch Tested
Sporbarhed til NIST NIST Batch Tested
Ledningsevne 100,000 μS
Resistivitet 0.00001 mOhm
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certificeringer/compliance ISO 17034
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 1 x 473 mL (16 oz.)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • ||Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: n-propanol