Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
- Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
- Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
- Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
- ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Oversigt | NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.01 mΩ |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | NIST individuel flasketest |
| Sporbarhed til NIST | NIST Individual Bottle Tested |
| Analyt- eller komponentnavne | A2LA Conductivity Standards |
| Ledningsevne | 100 μS |
| Fysisk form | Væske |
| Resistivitet | 0,01 mOhm |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Vis mere |