Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
- Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
- Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
- Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
- ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Order Info
473 ml (16 oz.) Flaske
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Oversigt | NIST Batchtestet, resistivitet: 0,0001 mΩ |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | NIST Batch-testet |
| Sporbarhed til NIST | NIST Batch-testet |
| Ledningsevne | 10.000 μS |
| Resistivitet | 0,0001 mOhm |
| Teknik | Kalibrering af ledningsevneinstrumentet |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Farve | Klar |
| Vedi altri risultati |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- traceable conductivity standard
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium chloride,N-propanol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?