Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11754236 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Ledningsevne:
1 μS
10.000 μS
100 μS
100.000 μS
1000 μS
1413 μS
150.000 μS
200.000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,000005 μ℧
0,000006 μ℧
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST individuel flasketest
NIST-batchtestet
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne Resistivitet Koncentration eller sammensætningsnoter unitSize
11754236 200.000 μS 0,000005 μ℧ NIST individuel flasketest -
11744236 150.000 μS 0,000006 μ℧ NIST individuel flasketest -
11784226 100.000 μS 0,00001 mOhm NIST-batchtestet Hver
11704246 100.000 μS 0,00001 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11774226 10.000 μS 0,0001 mOhm NIST-batchtestet Hver
11794236 10.000 μS 0,0001 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11724246 1413 μS 0,00071 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11784236 1000 μS 0,001 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11754226 100 μS 0,01 mOhm NIST-batchtestet Hver
11774236 100 μS 0,01 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11714246 5 μS 0,5 mOhm NIST individuel flasketest Hver
12399325 1 μS 1,0 mOhm NIST individuel flasketest Hver
11794226 150.000 μS 150000 μ℧ NIST-batchtestet Hver
11704236 200.000 μS 200000 μ℧ NIST-batchtestet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11754236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.30 DKK
    727.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.53 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
  • Hver flaske indeholder en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten samt information fra batch-testning
  • Inkluderer også trin-for-trin kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
  • Nøjagtigheden ved 25 °C er (±0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemens løsning eller ±0,25% for andre løsninger) eller den usikkerhed, der vises på certifikatet, alt efter hvad der er størst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidligere ISO Guide 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Oversigt NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.000005 μ℧
Emballage Flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter NIST individuel flasketest
Sporbarhed til NIST NIST Individual Bottle Tested
Ledningsevne 200.000 μS
Resistivitet 0,000005 μ℧
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certificeringer/compliance ISO 17034
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemåler
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 1 x 473 ml (16 oz.)