Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11724246 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Ledningsevne:
1 μS
10.000 μS
100 μS
100.000 μS
1000 μS
1413 μS
150.000 μS
200.000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
0.000005 μ℧
0.000006 μ℧
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST Batch-testet
NIST Individuel flaske testet
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne Resistivitet Koncentration eller sammensætningsnoter Pakningsstørrelse
11724246 1413 μS 0,00071 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11754236 200.000 μS 0.000005 μ℧ NIST Individuel flaske testet -
11744236 150.000 μS 0.000006 μ℧ NIST Individuel flaske testet -
11784226 100.000 μS 0,00001 mOhm NIST Batch-testet Hver
11704246 100.000 μS 0,00001 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11774226 10.000 μS 0,0001 mOhm NIST Batch-testet Hver
11794236 10.000 μS 0,0001 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11784236 1000 μS 0,001 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11754226 100 μS 0,01 mOhm NIST Batch-testet Hver
11774236 100 μS 0,01 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11714246 5 μS 0,5 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
12399325 1 μS 1,0 mOhm NIST Individuel flaske testet Hver
11794226 150.000 μS 150000 μ℧ NIST Batch-testet Hver
11704236 200.000 μS 200000 μ℧ NIST Batch-testet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11724246
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
  • Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
  • Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
  • Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Oversigt NIST Individuel flaske testet, resistivitet: 0,00071 mΩ
Emballage Flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter NIST Individuel flaske testet
Sporbarhed til NIST NIST Individuel flaske testet
Analyt- eller komponentnavne A2LA Conductivity Standards
Ledningsevne 1413 μS
Fysisk form Væske
Resistivitet 0,00071 mOhm
Teknik Kalibrering af ledningsevneinstrumentet
Certificeringer/compliance ISO 17034
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemåler
Opløselighed Vandopløselig
Løsningstype Kalibreringsløsning
Type Ledningsevnestandard
Mængde 1 x 473 ml (16 oz.)