Få mere at vide
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testet, Fisherbrand™
Artikelnummer. 11704246 Shop alle Fisherbrand produkter
Ledningsevne:
1 μS
10,000 μS
100 μS
100,000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Resistivitet:
0.00001 mOhm
0.0001 mOhm
0.00071 mOhm
0.001 mOhm
0.01 mOhm
0.5 mOhm
1.0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Koncentration eller sammensætningsnoter:
NIST Batch Tested
NIST Individual Bottle Tested
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11704246
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug NIST-sporbare referencematerialer for den højeste tilgængelige nøjagtighed. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) tilbyder nem kalibrering med inkluderet instruktioner og temperaturdiagram.
  • Hver flaske inkluderer en NIST-sporbar kalibreringsrapport leveret af producenten og information fra batchtest
  • Indeholder også trinvise kalibreringsinstruktioner og temperaturkompensationsdiagram
  • Nøjagtighed ved 25 °C er (± 0,25 mikrosiemens for 1, 5, 10 mikrosiemen opløsning el± 0,25 % for andre løsninger) eller usikkerheden vist på certifikatet, alt efter hvad der er størst
  • ISO 17034 (1750.02) (tidl ISO Vejledning 34) Certificeret referencemateriale
Ordreinfo
473 ml (16 oz.) Flaske
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Oversigt NIST Individual Bottle Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ
Emballage Flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter NIST Individual Bottle Tested
Sporbarhed til NIST NIST Individual Bottle Tested
Analyt- eller komponentnavne A2LA Conductivity Standards
Ledningsevne 100,000 μS
Fysisk form Væske
Resistivitet 0.00001 mOhm
Teknik Calibration of Conductivity Instrument
Certificeringer/compliance ISO 17034
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble in water
Løsningstype Calibration Solution
Type Conductivity Standard
Mængde 1 x 473 mL (16 oz.)