Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Alarm RH/Temperature Monitor
Overvåger døgnet rundt for kritiske eksperimentelle krav.
569.00 DKK
Tekniske data
Type Fjernalarm Rh/temperaturmonitor
Fugtighedsområde 5 til 95 %
Nøjagtighed Fugtighedsnøjagtighed:± 3% mellemtone,± 5% ellers
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 60 °C
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
11714196
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90011-61
Flip open stand til bordplade, slot til vægmontering, ekstern temperatur/fugtighedssensor, AAA batteri
569.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Triple-display og fjernbetjeningsenhed tilbyder sikkerhed og bekvemmelighed. Fisherbrand™ Traceable™ Fjernalarm RF/temperaturmonitorer er ideelle til rutinemålinger, overvågning døgnet rundt, kvalitetskontrol og kritiske eksperimenter. Placer sensoren i emhætter, renrum, kølere, lagerrum, inkubatorer, miljøkamre og kemikalielagerområder.
  • Multi-point kalibrering på en individuelt nummereret Traceable™ certifikat
  • Tredobbelt display viser samtidig minimum/maksimum og aktuel luftfugtighed
  • Minimum og maksimum hukommelsesfunktion for både temperatur og luftfugtighed
  • Intern eller ekstern omgivende sensor aflæser temperatur og luftfugtighed
  • Alarmen lyder, når aflæsningen stiger over eller falder under sætpunkterne
  • Leveres med flip-open stativ til laboratoriebænk og slids til vægmontering
  • Slagstærk, kemikaliebestandig ABS-plastkonstruktion
Ordreinfo
Fås også uden det tilsluttede kabel; sensorer er inde i enheden i modsætning til på et kabel. Se kat. nr. 15-079-630.
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Tekniske data
Fjernalarm Rh/temperaturmonitor
Fugtighedsnøjagtighed:± 3% mellemtone,± 5% ellers
±0,5 °C
LCD med 0,5 tommer cifre
32 °F til 140 °F
2,75 x 4,25 x 0,75 tommer. (7 x 10,8 x 1,9 cm)
7 cm
10.8 cm
1.9 cm
0.113 kg
ISO 17025, A2LA, NIST
5 til 95 %
0 °C til 60 °C
Hørbar
ABS-plast
0,1 °F
2,75 tommer
4,25 tommer
0,75 tommer
4 oz.
Til rutinemålinger, overvågning døgnet rundt, kvalitetskontrol og kritiske eksperimenter placeres sensoren i emhætter, renrum, kølere, lagerrum, inkubatorer, miljøkamre og kemikalielagerområder
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Traceable™ Alarm RH/Temperature Monitor
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis