Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 2-sekunders temperatur madtermometer
Artikelnummer. 15897934 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Deluxe
Standard
Diameter (engelsk) sonde:
0,13 tommer.
0,15 tommer.
Dimensioner (L x B x H):
4,5'' x 0,75'' x 1,5''
6,0'' x 0,75'' x 1,75''
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15897934
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Multi-point kalibrering på en individuelt nummereret Traceable™ Certifikat, der sikrer nøjagtighed fra ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA og indikerer sporbarhed af målinger til SI-enhederne gennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der har undertegnet CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse
Fisherbrand Traceable™ 2-sekunders temperatur madtermometer er NSF Certificeret til fødevarer og har en sikker, antimikrobiel overflade.
Funktioner:
  • Vand-/stænkafvisende
  • Sikker antimikrobiel overflade
  • Magnetisk bagside
  • Hurtig respons på 2 sekunder inden for 1 grad
  • Muligheder for dvaletilstand
  • Opløsningen er 0,1°
  • Nøjagtighed± 0,9 °F fra -4 °F til 482 °F, ellers± 1,8 °F
  • Ultrafølsom termistorsensor er placeret i spidsen af sonden, hvilket kræver en minimumsindføringsafstand på 0,25 tommer (5 mm)
  • Vægten er 2-3/8 ounce.
Overholdelse
ISO 17025, A2LA, NIST
garanti
1 år
Tekniske data
Kalibreringspunkter 40 °F og 140 °F
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST , NSF Certificeret
Diameter (engelsk) sonde 0,15 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 6,0'' x 0,75'' x 1,75''
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Inkluderer Sporbart certifikat, batteri
Længde (engelsk) sonde 4,4 tommer.
Længde (metrisk) 12 cm
Materiale Plast
Model- Deluxe
Sondetype Rustfrit stål
Vægt (engelsk) 2.375 oz.
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 6 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 482 °F
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +482 °F
Kalibreret Ja
Batterilevetid Ca. 4000 timer.
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±0,9 °F fra -4 °F til +482 °F
Underafdeling 0,1°
Vise Digital
Bredde (metrisk) 8 cm