Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 100-timers fire-kanals timer
Artikelnummer. 16099501 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 59 min. og 59 sek. på 4 kanaler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
16099501 99 timer. 59 min. og 59 sek. på 4 kanaler Hver
1 options
Artikelnummer. 16099501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 DKK
    210.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.12 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Traceable™ 100-timers fire-kanals timer er en laboratorie-arbejdshest, der giver 100 timers timing på fire kanaler.
  • Alarmen lyder i 60 sekunder og kan afbrydes manuelt
  • Inkluderer tælle/ned-funktion og klokkeslæt
Tekniske data
Produkttype Stopur
Tidsområde 99 timer. 59 min. og 59 sek. på 4 kanaler
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.01%
Vise Digital
Oversigt USB Interface
Antal kanaler 4
Batteritype AAA
Længde (metrisk) 10.16 cm
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.04 kg
Inkluderer Batteri, Flip-Open Stander, Traceable™ Certifikat