Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522540 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10503035
Brand: Thermo Scientific™ 260X142P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne meget stabile polære GC-søjle med lavt udløb til højpolaritetsseparationer til MS-analyse.
For højpolaritetsseparationer som en del af GC/MS-analyse skal du vælge lav-bleed, høj polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC-søjle. TRACE TR-WaxMS kolonnen er fremstillet ved hjælp af en proprietær bindingsteknik, der minimerer blødning og forlænger den maksimale driftstemperatur (260 til 280 ̊C).
Udviklet til overlegen ydeevne :
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Proprietær bindingsmetode til udvidede driftstemperaturer
  • Ekstremt lav blødning for forbedret følsomhed og biblioteksmatches
  • Høj stabilitet med ilt og vand
Applikationer:
  • Aromatiske kulbrinter
  • Fødevaretilsætningsstoffer
  • Æteriske olier
  • Alkoholer
  • Estere
  • Aldehyder
  • Ketoner
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalede anvendelser:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash; Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-voks
  • Rtx™ -Voks
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-voks
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Voks
  • Nukol™
  • CP Voks 52CB
  • ZB-voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TG-WAXMS
USP type G16
Til brug med (applikation) GC/MS for aromatiske kulbrinter, alkoholer, estere, aldehyder og ketoner, GC/MS for fødevaretilsætningsstoffer og æteriske olier
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.