Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10651196 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10651196
Brand: Thermo Scientific™ 260X223P
Brug denne meget stabile polære GC-søjle med lavt udløb til højpolaritetsseparationer til MS-analyse.
For højpolaritetsseparationer som en del af GC/MS-analyse skal du vælge lav-bleed, høj polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC-søjle. TRACE TR-WaxMS kolonnen er fremstillet ved hjælp af en proprietær bindingsteknik, der minimerer blødning og forlænger den maksimale driftstemperatur (260 til 280 ̊C).
Engineered for Superior Performance:
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Proprietary bonding method for expanded operating temperatures
  • Extremely low bleed for improved sensitivity and library matches
  • High stability with oxygen and water
Applications:
  • Aromatic hydrocarbons
  • Food additives
  • Essential oils
  • Alcohols
  • Esters
  • Aldehydes
  • Ketones
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Uses:
  • Aldehydes
  • Essential oils
Alternative Uses:
  • Acids
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Alditol acetates (sugars)
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbicides
  • Ketones
  • Nitroaromatics
  • Phenols
  • Volatiles
Similar To:
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 280/300°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TRACE
Stationær fase Trace™ TG-WAXMS
USP type G16
Til brug med (applikation) GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
Filmtykkelse 0.5 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 30 m x 0.25 mm x 0.5 μm
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.