Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC kolonner
Artikelnummer. 10314523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10314523 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10503035 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10089682 30 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10455353 60 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10513815 60 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10651196 30 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10394323 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
11557771 60 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10489064 30 m 0.53 mm 1 μm Hver
10734847 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10314523 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260X296P
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug denne meget stabile polære GC-søjle med lavt udløb til højpolaritetsseparationer til MS-analyse.
For højpolaritetsseparationer som en del af GC/MS-analyse skal du vælge lav-bleed, høj polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC-søjle. TRACE TR-WaxMS kolonnen er fremstillet ved hjælp af en proprietær bindingsteknik, der minimerer blødning og forlænger den maksimale driftstemperatur (260 til 280 ̊C).
Udviklet til overlegen ydeevne :
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Proprietær bindingsmetode til udvidede driftstemperaturer
  • Ekstremt lav blødning for forbedret følsomhed og biblioteksmatches
  • Høj stabilitet med ilt og vand
Applikationer:
  • Aromatiske kulbrinter
  • Fødevaretilsætningsstoffer
  • Æteriske olier
  • Alkoholer
  • Estere
  • Aldehyder
  • Ketoner
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalede anvendelser:
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer &endash; alifatisk
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-voks
  • Rtx™ -Voks
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-voks
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Voks
  • Nukol™
  • CP Voks 52CB
  • ZB-voks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC/MS for aromatiske kulbrinter, alkoholer, estere, aldehyder og ketoner, GC/MS for fødevaretilsætningsstoffer og æteriske olier
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G16
Stationær fase Trace™ TG-WAXMS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.