Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Voks GC-søjle. En polyethylen-glycol-baseret fase, der er ideel til analyse af alle polære forbindelser, den er stærkt tværbundet og fuldstændig deaktiveret for at give fremragende topform selv med kortkædede alkoholer.
- Polar phase, polyethylene glycol
- Highly crosslinked and fully deactivated
- Solvent washable
Applications:
- Esters
- Alcohols
- Ketones
- Glycols
- Aromatic isomers
Excellent Quality and Reproducibility:
Recommended Use:
- Low bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
- Aldehydes
- Essential Oils
Alternative Uses:
- Acids
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Alditol acetates (sugars)
- Amines–Aliphatic
- Amines–Aromatic
- Herbicides
- Ketones
- Nitroaromatics
- Phenols
- Volatiles
Similar To:
- DB-Wax
- BP20
- Rtx™-Wax
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-Wax
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- AT™-Wax
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-WAX
- ZBWAX
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.1 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | Trace™ TR-WAX |
| USP type | G16, G20 |
| Til brug med (applikation) | GC for Esters, GC for Alcohols, GC for Ketones, GC for Glycols, GC for Aromatic Isomers |
| Filmtykkelse | 0.1 μm |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 10m x 0.10mm x 0.1um |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.