Få mere at vide
Beschreibung
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Voks GC-søjle. En polyethylen-glycol-baseret fase, der er ideel til analyse af alle polære forbindelser, den er stærkt tværbundet og fuldstændig deaktiveret for at give fremragende topform selv med kortkædede alkoholer.
Udviklet til overlegen ydeevne
- Polær fase, polyethylenglycol
- Meget tværbundet og fuldstændig deaktiveret
- Vaskbar med opløsningsmiddel
Ansøgninger :
- Estere
- Alkoholer
- Ketoner
- Glykoler
- Aromatiske isomerer
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed :
Anbefalet brug:
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
- Aldehyder
- Æteriske olier
Alternative anvendelser:
- Syrer
- Alkoholer
- Alkoholer i drikkevarer
- Alditolacetater (sukker)
- Aminer –alifatiske
- Aminer –aromatiske
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flygtige stoffer
Ligner:
- DB-voks
- BP20
- Rtx™ -Voks
- Stabilwax™
- HP20M
- HP-voks
- HP-INNOWax
- SUPELCOWAX™ 10
- PÅ™ -Voks
- Nukol™
- CP Wax52CB
- SUPEROX II
- Carbowax™
- PE-VOKS
- ZBWAX
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (applikation) | Alkohol Analyse, GC for alkoholer, GC for ketoner, GC for glycoler, GC for aromatiske isomerer |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| USP type | G16, G20 |
| Stationær fase | Trace™ TR-VOKS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Mehr anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.