Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC kolonner
Artikelnummer. 10315253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10315253
Brand: Thermo Scientific™ 260W154P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med denne GC-søjle med lavt udløb til generelle formål og høj polaritet.
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Voks GC-søjle. En polyethylen-glycol-baseret fase, der er ideel til analyse af alle polære forbindelser, den er stærkt tværbundet og fuldstændig deaktiveret for at give fremragende topform selv med kortkædede alkoholer.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Meget tværbundet og fuldstændig deaktiveret
  • Vaskbar med opløsningsmiddel
Ansøgninger :
  • Estere
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Glykoler
  • Aromatiske isomerer
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed :
Anbefalet brug:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer –alifatiske
  • Aminer –aromatiske
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-voks
  • BP20
  • Rtx™ -Voks
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-voks
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Voks
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-VOKS
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-VOKS
USP type G16, G20
Til brug med (applikation) Glykolanalyse, GC for alkoholer, GC for ketoner, GC for glycoler, GC for aromatiske isomerer
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Oversigt 60 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.