Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-Wax GC kolonner
Artikelnummer. 10059142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10059142 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10691386 10 m 0.1 mm 0,1 μm Hver
10213033 15 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10170643 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10642094 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10315253 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10469234 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10120983 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10333993 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10545475 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10743697 60 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10458464 15 m 0.53 mm 1μ m Hver
10512075 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10130983 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10796324 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10147834 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10712517 60 m 0.53 mm 1 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10059142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260W131P
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med denne GC-søjle med lavt udløb til generelle formål og høj polaritet.
Analyser en bred vifte af polære forbindelser med Thermo ScientificTM TRACETM TR-Voks GC-søjle. En polyethylen-glycol-baseret fase, der er ideel til analyse af alle polære forbindelser, den er stærkt tværbundet og fuldstændig deaktiveret for at give fremragende topform selv med kortkædede alkoholer.
Udviklet til overlegen ydeevne
  • Polær fase, polyethylenglycol
  • Meget tværbundet og fuldstændig deaktiveret
  • Vaskbar med opløsningsmiddel
Ansøgninger :
  • Estere
  • Alkoholer
  • Ketoner
  • Glykoler
  • Aromatiske isomerer
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed :
Anbefalet brug:
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
  • Aldehyder
  • Æteriske olier
Alternative anvendelser:
  • Syrer
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drikkevarer
  • Alditolacetater (sukker)
  • Aminer –alifatiske
  • Aminer –aromatiske
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flygtige stoffer
Ligner:
  • DB-voks
  • BP20
  • Rtx™ -Voks
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • HP-voks
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Voks
  • Nukol™
  • CP Wax52CB
  • SUPEROX II
  • Carbowax™
  • PE-VOKS
  • ZBWAX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ketonanalyse, GC for alkoholer, GC for ketoner, GC for glycoler, GC for aromatiske isomerer
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Oversigt 15 mx 0,32 mm x 0,25μ m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G16, G20
Stationær fase Trace™ TR-VOKS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 260/280 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.