Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC kolonner
Artikelnummer. 10355203 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10355203 20 m 0.18 mm 1μ m Hver
10030213 30 m 0.25 mm 1.4μ m Hver
10158074 60 m 0.25 mm 1.4μ m Hver
10090253 30 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
10219824 60 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
10111383 30 m 0.53 mm 3μ m Hver
11580974 30 m 0.53 mm 5 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10355203 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260V495P
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Brug disse tykke filmsøjler med mellempolaritet.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-søjler er tykfilmsøjler med mellempolaritet.
  • Mid-polaritetsfase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxan
  • Tykke film til analyse af flygtige analytter
  • Lav blødning egnet til MS-detektion
  • Svarende til: DB-624, BPX Flygtige, Rtx Flygtige, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Anbefalet til:
  • Flygtige organiske stoffer
  • Alkoholer
  • EPA 502.2, 608 og 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Alkohol Analyse, GC/MS for alkoholer, GC/MS for EPA 502.2, 608 og 624
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 20 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 20 mx 0,18 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.18 mm
USP type G43
Stationær fase Trace™ TR-V1
Diameter (metrisk) Indvendig 0.18 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 280/300 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.