Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-søjler er tykfilmsøjler med mellempolaritet.
- Mid-polaritetsfase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxan
- Tykke film til analyse af flygtige analytter
- Lavt blødende egnet til MS-detektion
- Svarende til: DB-624, BPX Flygtige stoffer, Rtx Flygtige stoffer, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Anbefalet til:
- Flygtige organiske stoffer
- Alkoholer
- EPA 502.2, 608 og 624
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 280/300 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-V1 |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Alkohol Analyse, GC/MS for alkoholer, GC/MS for EPA 502.2, 608 og 624 |
| Filmtykkelse | 1.4μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.