Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC kolonner Artikelnummer.: 10111383
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC kolonner
Artikelnummer. 10111383 Shop alle Thermo Scientific produkter
30 m, 0.53 mm, 3μ m, Hver
Længde (metrisk):
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
1μ m
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10111383
Brand: Thermo Scientific™ 260V396P
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brug disse tykke filmsøjler med mellempolaritet.
Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 GC-søjler er tykfilmsøjler med mellempolaritet.
  • Mid-polaritetsfase, 6% Cyanopropylphenyl Polysiloxan
  • Tykke film til analyse af flygtige analytter
  • Lavt blødende egnet til MS-detektion
  • Svarende til: DB-624, BPX Flygtige stoffer, Rtx Flygtige stoffer, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Anbefalet til:
  • Flygtige organiske stoffer
  • Alkoholer
  • EPA 502.2, 608 og 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-V1
USP type G43
Til brug med (applikation) Alkohol Analyse, GC/MS for alkoholer, GC/MS for EPA 502.2, 608 og 624
Filmtykkelse 3μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 30 mx 0,53 mm x 3μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-V1 GC kolonner >