Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolonner
Artikelnummer. 30308745 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
30308745 60 m 0.32 mm 0,5 μm -
10704637 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10240585 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10086744 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10784077 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10259864 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10704827 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10447514 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10714827 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10189414 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30308745 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260N231P
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bevarer lav blødning selv ved høje temperaturer. Vælg disse kolonner for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Lav blødning selv ved høje temperaturer. Valgte Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-søjler for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Specielt udviklet til FFAP-analyse:
  • Polær fase, TPA-modificeret polyethylenglykol
  • Bundet FFAP-fase
  • Kvalitetstest til analyse af sure forbindelser
  • Ækvivalent med USP G25 og G35
  • Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Fremragende robusthed for svær-analyserbare adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet brug:
  • Syrer
  • FFAP-analyse
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filmtykkelse 0,5 μm
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Polar
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G25, G35
Stationær fase Trace™ TR-FFAP
Type 60 m x 0,32 mm x 0,5 μm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TRACE
Maks. Temperatur (metrisk) 240/250 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.