Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Lav blødning selv ved høje temperaturer. Valgte Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-søjler for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
- Polær fase, TPA modificeret polyethylenglycol
- Bonded FFAP fase
- Kvalitetstestet til analyse af sure forbindelser
- Svarer til USP G25 og G35
- Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til svære at analysere adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet brug:
- Syrer
- FFAP analyse
- Alkoholer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 240/250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-FFAP |
| USP type | G25, G35 |
| Til brug med (applikation) | Sure forbindelsesanalyse, GC til analyse af sure forbindelser |
| Filmtykkelse | 0,5μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Polaritet | Polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.