Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolonner
Artikelnummer. 10704637 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10704637 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10240585 15 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10086744 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10784077 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10259864 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10704827 15 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10447514 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10714827 50 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10189414 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
30308745 60 m 0.32 mm 0.5 μm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10704637 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260N130P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevarer lav blødning selv ved høje temperaturer. Vælg disse kolonner for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Lav blødning selv ved høje temperaturer. Valgte Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-søjler for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Udviklet specifikt til FFAP-analyse :
  • Polær fase, TPA modificeret polyethylenglycol
  • Bonded FFAP fase
  • Kvalitetstestet til analyse af sure forbindelser
  • Svarer til USP G25 og G35
  • Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til svære at analysere adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet brug:
  • Syrer
  • FFAP analyse
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-FFAP
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Sure forbindelsesanalyse, GC til analyse af sure forbindelser
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Oversigt 15 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.