Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolonner
Artikelnummer. 10086744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10086744
Brand: Thermo Scientific™ 260N142P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevarer lav blødning selv ved høje temperaturer. Vælg disse kolonner for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Lav blødning selv ved høje temperaturer. Valgte Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC-søjler for enestående robusthed i vanskelige at analysere separationer.
Udviklet specifikt til FFAP-analyse :
  • Polær fase, TPA modificeret polyethylenglycol
  • Bonded FFAP fase
  • Kvalitetstestet til analyse af sure forbindelser
  • Svarer til USP G25 og G35
  • Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til svære at analysere adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Anbefalet brug:
  • Syrer
  • FFAP analyse
  • Alkoholer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 240/250 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-FFAP
USP type G25, G35
Til brug med (applikation) Sure forbindelsesanalyse, GC til analyse af sure forbindelser
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar
Oversigt 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.