Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC kolonner
Artikelnummer. p-4522462 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
100 m
120 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10390975 10 m 0.1 mm Hver
16031412 100 m 0.25 mm Hver
10325203 25 m 0.22 mm Hver
10085934 25 m 0.32 mm Hver
10497524 30 m 0.22 mm Hver
10542465 30 m 0.25 mm Hver
10299904 30 m 0.32 mm Hver
10407534 50 m 0.22 mm Hver
10712927 50 m 0.32 mm Hver
10594495 60 m 0.22 mm Hver
10324773 60 m 0.25 mm Hver
10310935 60 m 0.32 mm Hver
10543425 120 m 0.25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10390975 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260M096P
Til adskillelse af cis/trans-isomerer og FAME'er med forskellige grader af umættethed skal du vælge denne søjle med lavt udløb og høj polaritet, der er optimeret til FAME-analyse.
Vælge Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolonner til adskillelse af cis/trans-isomerer og fedtsyremethylestere (FAME'er) med forskellige grader af umættethed. TRACE TR-FAME-søjlen er en cyanopropylphenyl-baseret fase, der er specielt designet til adskillelse af FAME'er. Den er også velegnet til enhver applikation, der kræver en højpolaritetssøjle til brug med MS-detektion.
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning for MS, selv ved forhøjede temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
  • Polær fase, 70% cyanopropyl polysilphenylen-siloxan
  • Højere driftstemperatur end andre kolonner
Applikationer:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-isomerer
Anbefalede anvendelser:
  • FAMEs
Ligner:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™ -2330
  • SP™ -2330
  • CP-Sil 88
  • SP™ -2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • PÅ™ - Silar
  • PE-23
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) FAMEs Cis/Trans-isomeranalyse, GC/MS til analyse af FAMEs Cis/Trans-isomerer
Filmtykkelse 0,2μ m
Længde (metrisk) 10 m
Polaritet Polar
Oversigt 10 mx 0,10 mm x 0,20μ m
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Stationær fase Trace™ TR-FAME
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 250/260 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.