Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC kolonner
Artikelnummer. 16031412 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
100 m
120 m
Diameter (metrisk):
0.1 mm
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
16031412 100 m 0.25 mm Hver
10390975 10 m 0.1 mm Hver
10325203 25 m 0.22 mm Hver
10085934 25 m 0.32 mm Hver
10497524 30 m 0.22 mm Hver
10542465 30 m 0.25 mm Hver
10299904 30 m 0.32 mm Hver
10407534 50 m 0.22 mm Hver
10712927 50 m 0.32 mm Hver
10594495 60 m 0.22 mm Hver
10324773 60 m 0.25 mm Hver
10310935 60 m 0.32 mm Hver
10543425 120 m 0.25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16031412 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260M238P
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Til adskillelse af cis/trans-isomerer og FAME'er med forskellige grader af umættethed skal du vælge denne søjle med lavt udløb og høj polaritet, der er optimeret til FAME-analyse.
Vælge Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolonner til adskillelse af cis/trans-isomerer og fedtsyremethylestere (FAME'er) med forskellige grader af umættethed. TRACE TR-FAME-søjlen er en cyanopropylphenyl-baseret fase, der er specielt designet til adskillelse af FAME'er. Den er også velegnet til enhver applikation, der kræver en højpolaritetssøjle til brug med MS-detektion.
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed
  • Lav blødning for MS, selv ved forhøjede temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
  • Polær fase, 70% cyanopropyl polysilphenylen-siloxan
  • Højere driftstemperatur end andre kolonner
  • Applikationer:
  • FAMEs
  • FAMEs cis/trans-isomerer
  • Anbefalede anvendelser:
  • FAMEs
  • Ligner:
  • DB-23
  • BPX70
  • Rtx™ -2330
  • SP™ -2330
  • CP-Sil 88
  • SP™ -2380
  • HP-23
  • VF-23ms
  • 007-23
  • PÅ™ - Silar
  • PE-23
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (applikation) FAMEs Cis/Trans-isomeranalyse, GC/MS til analyse af FAMEs Cis/Trans-isomerer
    Filmtykkelse 0,2μ m
    Længde (metrisk) 100 m
    Polaritet Polar
    Diameter (metrisk) 0.25 mm
    Stationær fase Trace™ TR-FAME
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
    Produktlinje SPOR
    Maks. Temperatur (metrisk) 250/260 °C
    Begrænset garantiperiode:
    Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
    Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
    Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.