Beskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FAME GC Kolonner til adskillelse af cis/trans-isomerer og fedtsyremethylestere (FAME'er) med forskellige grader af umættethed. TRACE TR-FAME-søjlen er en cyanopropylphenyl-baseret fase, der er specielt designet til adskillelse af FAME'er. Den er også velegnet til enhver applikation, der kræver en højpolaritetssøjle til brug med MS-detektion.
- Lav blødning for MS, selv ved forhøjede temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
- Polær fase, 70% cyanopropyl polysilphenylen-siloxan
- Højere driftstemperatur end andre kolonner
- FAMEs
- FAMEs cis/trans-isomerer
Anbefalede anvendelser:
- FAMEs
Ligner:
- DB-23
- BPX70
- Rtx™ -2330
- SP™ -2330
- CP-Sil 88
- SP™ -2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23
- PÅ™ - Silar
- PE-23
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 250/260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-FAME |
| Til brug med (applikation) | FAMEs Cis/Trans-isomeranalyse, GC/MS til analyse af FAMEs Cis/Trans-isomerer |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polar |
| Oversigt | 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.