Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC kolonner
Artikelnummer. 10301255 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0.1 μm
0,25μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301255
Brand: Thermo Scientific™ 26AF024P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem methanol, fedtsyremethylestere (FAME'er) og glycerider i biodieselanalyse med høj ydeevne og reproducerbarhed.
Bestem methanol, fedtsyremethylestere (FAME'er) og glycerider i biodieselanalyse med høj ydeevne og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-søjler. Biodiesel er en vigtig komponent i udviklingen af kulstofneutrale brændstoffer, og specifikke GC-kolonner inden for TRACE-serien leverer robust ydeevne til at imødekomme og overgå metodologiske krav til dette anvendelsesområde.
Kolonner specielt designet til at opfylde dine behov for biodieselanalyse:
  • TRACE TR-BioDiesel (M); til bestemmelse af restindhold af methanol i biodiesel i henhold til EN-metode 14110
  • TRACE TR-BioDiesel (G); til analyse af totalt glyceridindhold i henhold til EN-metode 14105
  • TRACE TR-BioDiesel (F); til analyse af FAME-indhold i biodiesel i henhold til EN-metode 14103
  • TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; til analyse af totalt glyceridindhold iflg ASTM metode D-6584
Fremragende kvalitet og reproducerbarhed:
  • Lav blødning, selv ved høje temperaturer
  • Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
  • Pålidelig og reproducerbar ydeevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-BioDiesel
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Biodiesel analyse
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Oversigt Bacillus Pumilus; ATCC 14884