Beskrivelse
Bestem methanol, fedtsyremethylestere (FAME'er) og glycerider i biodieselanalyse med høj ydeevne og reproducerbarhed ved hjælp af Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-søjler. Biodiesel er en vigtig komponent i udviklingen af kulstofneutrale brændstoffer, og specifikke GC-kolonner inden for TRACE-serien leverer robust ydeevne til at imødekomme og overgå metodologiske krav til dette anvendelsesområde.
- TRACE TR-BioDiesel (M); til bestemmelse af restindhold af methanol i biodiesel i henhold til EN-metode 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G); til analyse af totalt glyceridindhold i henhold til EN-metode 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F); til analyse af FAME-indhold i biodiesel i henhold til EN-metode 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; til analyse af totalt glyceridindhold iflg ASTM metode D-6584
- Lav blødning, selv ved høje temperaturer
- Enestående robusthed til vanskelige adskillelser
- Pålidelig og reproducerbar ydeevne
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-BioDiesel |
| USP type | G1, G2, G38 |
| Til brug med (applikation) | Biodiesel analyse |
| Filmtykkelse | 3μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Oversigt | 30 mx 0,32 mm x 3μ m |