Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522510 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
100 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1μ m
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10239694
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg disse kolonner, der har en populær GCMS-fase til mange applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-søjler har en populær GCMS-fase til mange applikationer.
  • Ikke-polær fase, 5% phenyl polysilphenylen-siloxan
  • Lav blødning og høj stabilitet
  • Højt signal-til-støj for øget følsomhed
  • Høj robusthed over for ilt- og vandforurening
  • Svarende til B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • Opløsningsmidler
  • Pesticider
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 360/370 °C
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Produktlinje SPOR
Stationær fase Trace™ TR-5 MS
USP type G27, G36
Til brug med (applikation) Herbicidanalyse, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for pesticider, GC/MS for herbicider, GC/MS for phenoler, GC/MS for aminer
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 10 mx 0,10 mm x 0,10μ m
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.