Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC kolonner
Artikelnummer. 10753867 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
100 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,1μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse Pakningsstørrelse
10753867 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10239694 10 m 0.1 mm 0,1μ m Hver
10557265 10 m 0.32 mm 0,1 μm Hver
10331265 15 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10197564 30 m 0.25 mm 0,1μ m Hver
10434403 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10533795 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10592065 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10029382 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10486954 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10089422 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10650174 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10380975 30 m 0.53 mm 0,5μ m Hver
10240105 100 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10253553 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10038952 15 m 0.32 mm 1μ m Hver
10495533 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10593025 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10659475 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10429054 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10722927 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
10177934 30 m 0.53 mm 3μ m Hver
10638895 20 m 0.18 mm 0,18μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 10753867 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260F308P
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Vælg disse kolonner, der har en populær GCMS-fase til mange applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-søjler har en populær GCMS-fase til mange applikationer.
  • Ikke-polær fase, 5% phenyl polysilphenylen-siloxan
  • Lav blødning og høj stabilitet
  • Højt signal-til-støj for øget følsomhed
  • Høj robusthed over for ilt- og vandforurening
  • Svarende til B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Anbefalet til:
  • Kulbrinter
  • Opløsningsmidler
  • Pesticider
  • Herbicider
  • Fenoler
  • Aminer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Aminer analyse, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for pesticider, GC/MS for herbicider, GC/MS for phenoler, GC/MS for aminer
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Ikke-polær
Oversigt 60 mx 0,25 mm x 1μ m
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G27, G36
Stationær fase Trace™ TR-5 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje SPOR
Maks. Temperatur (metrisk) 360/370 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.