Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-søjler har en populær GCMS-fase til mange applikationer.
- Ikke-polær fase, 5% phenyl polysilphenylen-siloxan
- Lav blødning og høj stabilitet
- Højt signal-til-støj for øget følsomhed
- Høj robusthed over for ilt- og vandforurening
- Svarende til B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Anbefalet til:
- Kulbrinter
- Opløsningsmidler
- Pesticider
- Herbicider
- Fenoler
- Aminer
Tekniske data
Tekniske data
Maks. Temperatur | 360/370 °C |
Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
Produktlinje | SPOR |
Stationær fase | Trace™ TR-5 MS |
USP type | G27, G36 |
Til brug med (applikation) | Fenolanalyse, GC/MS for opløsningsmidler, GC/MS for pesticider, GC/MS for herbicider, GC/MS for phenoler, GC/MS for aminer |
Filmtykkelse | 1μ m |
Længde (metrisk) | 15 m |
Polaritet | Ikke-polær |
Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.