Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
12 m
15 m
30 m
Filmtykkelse:
0,25μ m
1μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TRACE TR-5HT GC-søjler har øvre temperaturgrænser så høje som 400 °C.
- Ikke-polær fase, 5% phenyl polycarboran siloxan
- Tillad eluering af højerekogende kulbrinter op til C 100
- Lav blødning selv ved høje temperaturer
- Svarende til DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Anbefalet til:
- Kulbrinter
- Opløsningsmidler
- Pesticider
- Herbicider
- Fenoler
- Aminer
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 380/400 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Produktlinje | SPOR |
| Stationær fase | Trace™ TR-5 HT |
| USP type | G27, G36 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 12 m |
| Oversigt | 12 mx 0,32 mm x 0,1μ m |