Få mere at vide
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-50MS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522479 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10350955
Brand: Thermo Scientific™ 260R047P
Vælg disse mellempolaritetskolonner til GC/MS-applikationer.
Thermo Scientific™ TRACE TR-50MS GC-søjler er søjler med mellempolaritet, velegnet til GC/MS-applikationer.
  • Mid-polarity phase, 50% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Low bleed decreases MS contamination
  • Particularly useful for applications requiring a higher temperature and more polarity than a 5% phenyl column
  • Column inertness results in minimal peak tailing and decreased breakdown of sensitive samples
  • Similar to: OV-17, SP-2250, DB-17, DB-17ms, DB-17ht, BPX50, Rtx-50, SPB-50, HP-50+, HP-17, AT50, RSL-300, PE-17, CC-17, 007-17(MPS-50), SPB-17, ZB-50
Recommended for:
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • EPA 604, 608, 8060, 8081
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 360/370°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Trace™ TR-50 MS
USP type G3
Til brug med (applikation) GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for EPA 604, 608, 8060, 8081, GC/MS for Pharmaceuticals
Filmtykkelse 0.1 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 30 m x 0.25 mm x 0.1 μm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.